Accessories for analytical Mill, A 11 basic
07, Nálevka, A 11.7, Pro použití s tekutým dusíkem, zabraňuje rozstříkání při nalévání
431-2114
: IKA
- Popis:Nálevka, A 11.7
- Sekvence:07
- Určeno pro:Pro použití s tekutým dusíkem, zabraňuje rozstříkání při nalévání