Accessories for analytical Mill, A 11 basic
06, Dvojitý nůž, Pro použití na materiály s tvrdostí dle Mohse až 3 Lze použít pouze s mlecí nádobkou 250ml
Katalogové číslo 431-2113
Dodavatel: IKA
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Popis:Dvojitý nůž
- Sekvence:06
- Určeno pro:Pro použití na materiály s tvrdostí dle Mohse až 3 Lze použít pouze s mlecí nádobkou 250ml