Process pH combination electrodes
01, pH combination electrode, with sphere membrane, L 1181 HD, 0 - 12, −30...+80 °C, Sklo, -, -, 12×120 mm, Screw plug head
Katalogové číslo SCOI285111475
Dodavatel: SI Analytics
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifikace
- Připojení:Screw plug head
- Ø×D:12×120 mm
- Type:L 1181 HD
- Popis:pH combination electrode, with sphere membrane
- Materiál:Sklo
- Sekvence:01
- Diafragma:-
- Elektrolyt:-
- Tepl.:−30...+80 °C
- pH:0 - 12