Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
13, 6000 ml, Centre neck 120 mm, side arm neck 45 mm, 2
Katalogové číslo 734-1919
Dodavatel: Corning
Přejít na:
Product Details & Documents
Borosilicate glass with side arms, non sterile.
- Baffles enhance aeration and agitation of flask contents
- Impeller design ensures optimal stirring
- Complete with impeller and caps
- Side arm design permit easy access of 25 and 50 ml pipettes
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Kapacita:6000 ml
- Sekvence:13
- Hrdlo:Centre neck 120 mm, side arm neck 45 mm
- Počet postranních ramen:2