Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscope adapters for micromanipulators
, Olympus® IX 50/70/71
Katalogové číslo 631-0218
Dodavatel:   EPPENDORF
Microscope adapters for micromanipulators
Katalogové číslo 631-0218
Dodavatel:  EPPENDORF
Microscope adapters for micromanipulators
Microscope adapters for micromanipulators
, Olympus® IX 50/70/71
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Microscope adapters for InjectMan® NI 2 and TransferMan® NK 2. The universal stand is suitable for mounting manipulators on upright or stereo microscopes, independent of the microscope tripod used.
Specifikace
  • Popis:
    Olympus® IX 50/70/71