Hook connectors
04, Hook connector, Ocel, práškovaná, 13 mm
Katalogové číslo 241-0382
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Přejít na:
Product Details & Documents
Nickel plated brass screw with plastic handle.
- For rods up to 13 mm
- Angle: 90°
Specifikace
- Popis:Hook connector
- Materiál:Ocel, práškovaná
- Sekvence:04
- Pro tyč Ø:13 mm