Accessories for fluid and solid samplers
11, Suction hose, PE, Ø: 6 mm, thickness = 1 mm
Katalogové číslo 228-1191
Dodavatel: BURKLE
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Popis:Suction hose, PE, Ø: 6 mm, thickness = 1 mm
- Sekvence:11