Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
185 mm, 50 mm, 9 mm
Katalogové číslo 231-0560
Dodavatel:   BOCHEM
Double spatulas, micro
Katalogové číslo 231-0560
Dodavatel:  BOCHEM
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
185 mm, 50 mm, 9 mm
Přejít na:
Price
76,80 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. With round handle, one flat and one scoop shaped, rounded spatula end.
  • Straight shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
Specifikace
  • Délka:
    185 mm
  • Šířka čepele:
    9 mm
  • Délka čepele:
    50 mm