Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
06, 15 ml, LDPE, 75 mm, 25 mm, 15-415 mm, Nalgene controlled dropper
Katalogové číslo NALG312750-9050
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Katalogové číslo NALG312750-9050
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Dropper bottles made up of natural/white low density polyethylene.
- Round shape
- Drop size: 40/50 μl
- Leakproof
Certifications: Compliance with ISO 13485:2003; 21CFR177.1520 and USP Class VI.
Informace pro objednávání: Controlled-drop dispensing tip and coloured closures are available seperately.
Documents
Specifikace
- Ø vněj.:25 mm
- Určeno pro:Nalgene controlled dropper
- Závit:15-415 mm
- Kapacita:15 ml
- Výška:75 mm
- Materiál:LDPE
- Sekvence:06
- Cat. No.:NALG312750-9050
- Certifikát ochrany životního prostředí:NAR Certificate of Retirement
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Closures, PP, yellow
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Dispensing tips, LDPE, clear, 50 µlDispensing tips, LDPE, clear, 50 µlNALG312758-000101Přihlásit se pro dostupnost1 * 2.000 KS - 13 240,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Dispensing tips, LDPE, clear, 40 µlDispensing tips, LDPE, clear, 40 µlNALG312759-000102Přihlásit se pro dostupnost1 * 2.000 KS - 15 800,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Closures, PP, natural
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Closures, PP, white
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Closures, PP, green
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Closures, PP, blue