Orders LinkContactUsLinkComponent
ORP electrode solutions
ORP electrode solutions
05, ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 470 mV, 250 mL
Katalogové číslo SCOI285138168
Dodavatel:   SI Analytics
ORP electrode solutions
Katalogové číslo SCOI285138168
Dodavatel:  SI Analytics
Číslo CAS:  
ORP electrode solutions
ORP electrode solutions
05, ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 470 mV, 250 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 mL
Product Details & Documents
ORP electrode solutions are used as cleaning solutions for combination electrodes and reference electrodes.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    250 mL
  • Popis:
    ORP electrode solution, redox voltage (Pt/Ag/AgCl (KCl 3 mol/l)) of 470 mV
  • Sekvence:
    05