Orders LinkContactUsLinkComponent
Azotometer/saccharometer
Azotometer/saccharometer
03, Azotometer/saccharometer, measuring tube alone, 25 ml, —, 1/10
Katalogové číslo NEUB0345-50-25
Azotometer/saccharometer
Katalogové číslo NEUB0345-50-25
Azotometer/saccharometer
03, Azotometer/saccharometer, measuring tube alone, 25 ml, —, 1/10
Přejít na:
Price
2 480,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Azotometer/saccharometer made of borosilicate glass, with glass base.
Specifikace
  • Popis:
    Azotometer/saccharometer, measuring tube alone, 25 ml
  • Sekvence:
    03
  • Dělení:
    1/10
  • Rozsah: