Ion selective half-cell electrodes
07, 4×10-7...1 mol/l, 2 - 9, 0...+50 °C, DX218-NH₄⁺, 2 mol/l MgSO₄, S7, NH₄⁺
Katalogové číslo 662-2804
Dodavatel: Mettler - Toledo
Přejít na:
Product Details & Documents
These ion selective half cells with solid-state membrane allow a quick and easy determination of concentration and activity of a variety of dissolved ions and gases.
- Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
- Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
Ordering information: Membrane kits available separately.
Documents
Mettler InLab® Sensors
Product Literature
Specifikace
- Koncentrace:4×10-7...1 mol/l
- Připojení:S7
- Určeno pro:NH₄⁺
- Type:DX218-NH₄⁺
- Sekvence:07
- Elektrolyt:2 mol/l MgSO₄
- Tepl.:0...+50 °C
- pH:2 - 9
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX280-Br⁻
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX240-Ca²⁺
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX239-K⁺
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX262-NO₃⁻
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX235-Cl⁻
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX219-F⁻
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX218-NH₄⁺