Ion selective half-cell electrodes
03, 1×10-7...1 mol/l, 4 - 10, 0...+80 °C, DX219-F, 3 mol/l KCI, F-
Katalogové číslo 662-2800
Dodavatel: Mettler - Toledo
Přejít na:
Product Details & Documents
These ion selective half cells with solid-state membrane allow a quick and easy determination of concentration and activity of a variety of dissolved ions and gases.
- Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
- Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
Informace pro objednávání: Membrane kits available separately.
Documents
Mettler InLab® Sensors
Produktová literatura
Specifikace
- Koncentrace:1×10-7...1 mol/l
- Určeno pro:F-
- Type:DX219-F
- Sekvence:03
- Elektrolyt:3 mol/l KCI
- Tepl.:0...+80 °C
- pH:4 - 10
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX280-Br⁻
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX240-Ca²⁺
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX239-K⁺
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX262-NO₃⁻
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX235-Cl⁻
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX219-F⁻
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Membrane kit for DX218-NH₄⁺