Adhesion slides
Adhesion slides with 12 wells (Ø = 5 mm)
Katalogové číslo 631-9533
Dodavatel: MARIENFELD
Přejít na:
Product Details & Documents
Adhesion slides with frosted ends and 90° ground edges.
Specifikace
- Popis:Adhesion slides with 12 wells (Ø = 5 mm)