Labels for slides
005, Slide labels on sheets, custom imprint, tag, Papír, Černá na bílé, 22×22 mm
Katalogové číslo 631-9498
Dodavatel: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Přejít na:
Product Details & Documents
These thin labels are suitable for use with microscopy slides.
- Permanent adhesive
- No curling or detaching
Some models can be customised: Imprint can be on the top or bottom of the label
Specifikace
- Barva:Černá na bílé
- Popis:Slide labels on sheets, custom imprint, tag
- Rozměry:22×22 mm
- Materiál:Papír
- Sekvence:005