Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscope slides
Microscope slides
03, Plain slides, ground edges 90°, soda-lime glass, Bílá, 1 mm, 76×26 mm
Katalogové číslo 631-9462
Dodavatel:   MARIENFELD
Microscope slides
Katalogové číslo 631-9462
Dodavatel:  MARIENFELD
Microscope slides
Microscope slides
03, Plain slides, ground edges 90°, soda-lime glass, Bílá, 1 mm, 76×26 mm
Přejít na:
Price
109,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 KS
Product Details & Documents
Slides designed for in vitro diagnostic (IVD) applications.
  • Pre-washed and ready to use
  • Either ground or cut versions
  • Soda-lime glass, Hydrolytic Class 3
Extra-white slides are used for low auto-fluorescence applications.
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šarže
Specifikace
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Plain slides, ground edges 90°, soda-lime glass
  • D׊:
    76×26 mm
  • Sekvence:
    03
  • Tloušťka:
    1 mm