Microscope slides
01, Plain slides, cut edges, soda-lime glass, Bílá, 1 mm, 76×26 mm
Dodavatel: MARIENFELD
Přejít na:
Product Details & Documents
Slides designed for in vitro diagnostic (IVD) applications.
- Pre-washed and ready to use
- Either ground or cut versions
- Soda-lime glass, Hydrolytic Class 3
Extra-white slides are used for low auto-fluorescence applications.
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeCoC_MARI1000612_823410
Prohlášení o shodě
MARI1000412_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Barva:Bílá
- Popis:Plain slides, cut edges, soda-lime glass
- D׊:76×26 mm
- Sekvence:01
- Tloušťka:1 mm