Microscope slide boxes
003, 100 slides, Černá/bílá, Dřevo, 100
Katalogové číslo 631-9013
Dodavatel: BERGMANN KARTON
Přejít na:
Product Details & Documents
These boxes are designed for 25, 50 and 100 slides.
- Metal hinges and snap closure
- Numbered racks with table of contents
- Solid design with wooden frame and black coating
Specifikace
- Počet sklíček:100
- Barva:Černá/bílá
- Popis:100 slides
- Materiál:Dřevo
- Sekvence:003