Orders LinkContactUsLinkComponent
Linen testers
Linen testers
8×, 17,6 mm, 20×20 mm
Katalogové číslo 630-8322
Dodavatel:   ESCHENBACH OPTIK
Linen testers
Katalogové číslo 630-8322
Dodavatel:  ESCHENBACH OPTIK
Linen testers
Linen testers
8×, 17,6 mm, 20×20 mm
Přejít na:
Price
1 770,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Satin matt chrome plated brass frame with silicate glass lens.
Specifikace
  • Ø:
    17,6 mm
  • Zvětšení:
  • Š×H:
    20×20 mm