Orders LinkContactUsLinkComponent
Folding precision magnifiers
Folding precision magnifiers
003, Folding magnifier, aplanatic, 12×, 23 mm
Katalogové číslo 630-8234
Dodavatel:   ESCHENBACH OPTIK
Folding precision magnifiers
Katalogové číslo 630-8234
Dodavatel:  ESCHENBACH OPTIK
Folding precision magnifiers
Folding precision magnifiers
003, Folding magnifier, aplanatic, 12×, 23 mm
Přejít na:
Price
2 190,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Swivelling black metallic magnifier with loop, lens frame made from black painted metal.
  • Protective case can serve as a handle
  • Provide distortion-free images
  • Chrome plated metal
Specifikace
  • Ø:
    23 mm
  • Zvětšení:
    12×
  • Popis:
    Folding magnifier, aplanatic
  • Sekvence:
    003