Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
19, 40 - 50, 0,5, 220 mm
Katalogové číslo 614-0350
Dodavatel:   Alla France
Baumé hydrometers
Katalogové číslo 614-0350
Dodavatel:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
19, 40 - 50, 0,5, 220 mm
Přejít na:
Price
1 030,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifikace
  • Délka:
    220 mm
  • Sekvence:
    19
  • Dělení:
    0,5
  • Rozsah:
    40 - 50