Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
07, 10 - 20, 0,5, 220 mm
  614-0320
Baumé hydrometers
  614-0320
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
07, 10 - 20, 0,5, 220 mm
988,00 Kč
1 * 1 KS
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
  • Délka:
    220 mm
  • Sekvence:
    07
  • Dělení:
    0,5
  • Rozsah:
    10 - 20