Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
02, 0 - 10, 0,5, 220 mm
Katalogové číslo 614-0310
Dodavatel:   Alla France
Baumé hydrometers
Katalogové číslo 614-0310
Dodavatel:  Alla France
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
02, 0 - 10, 0,5, 220 mm
Přejít na:
Price
682,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
Specifikace
  • Délka:
    220 mm
  • Sekvence:
    02
  • Dělení:
    0,5
  • Rozsah:
    0 - 10