Orders LinkContactUsLinkComponent
Baumé hydrometers
01, 0 - 5, 0,1, 260 mm
  614-0305
Baumé hydrometers
  614-0305
Baumé hydrometers
Baumé hydrometers
01, 0 - 5, 0,1, 260 mm
682,00 Kč
1 * 1 KS
Baumé hydrometers calibrated at 15 °C.
  • Délka:
    260 mm
  • Sekvence:
    01
  • Dělení:
    0,1
  • Rozsah:
    0 - 5