Orders LinkContactUsLinkComponent
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
09, 5 μl, 98 - 99,2%, 0,3 - 0,7%, 10, 300 / F10, F20 µl, —
Katalogové číslo 613-4077
   Low Manufacturing Impact
Dodavatel:   Sartorius
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Katalogové číslo 613-4077
Dodavatel:  Sartorius
   Low Manufacturing Impact
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
Proline® Single Channel Pipettes, Mechanical, Fixed/Variable Volume
09, 5 μl, 98 - 99,2%, 0,3 - 0,7%, 10, 300 / F10, F20 µl, —
Price
4 580,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Ergonomic pipettes with fast, easy operation. Selected models offer changeable tip cone filters to prevent liquids and aerosols entering the pipette.
  • Easy calibration and maintenance, small number of parts
  • Smooth plunger action and simple in-lab recalibration and service
  • Volume setting by a simple click-stop
  • Ergonomic finger support, which reduces the risk of RSI
Two types of filters are offered: Safe-Cone standard filter and Safe-Cone Plus filter. It is recommended to use the Standard filter for general applications and the Plus filter for more demanding applications, such as cell culture, bacterial, viral work and molecular biology.
Informace o dodávce: Supplied with five extra filters, forceps and a calibration tool.
Specifikace
  • Objem:
    5 μl
  • Sekvence:
    09
  • Přesnost:
    98 - 99,2%
  • Správnost:
    0,3 - 0,7%
  • Pro pipetovací špičky:
    10, 300 / F10, F20 µl
  • S bezpečným-kónickým filtrem (y):
  • Cat. No.:
    613-4077
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Safe-Cone filters, Standard, Ø 6,73 mm
    Safe-Cone filters, Standard, Ø 6,73 mm
    613-4068
    54
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS - 880,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Flitry Safe-Cone, Standard, Ø 3,15 mm
    Flitry Safe-Cone, Standard, Ø 3,15 mm
    613-4070
    52
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS - 880,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Flitry Safe-Cone, Plus, Ø 2,51 mm
    Flitry Safe-Cone, Plus, Ø 2,51 mm
    613-0694
    55
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS - 1 090,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Flitry Safe-Cone, Standard, Ø 2,51 mm
    Flitry Safe-Cone, Standard, Ø 2,51 mm
    613-4071
    51
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS - 880,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Flitry Safe-Cone, Standard, Ø 5,33 mm
    Flitry Safe-Cone, Standard, Ø 5,33 mm
    613-4069
    53
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS - 880,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Safe-Cone filters, Plus, Ø 6,73 mm
    Safe-Cone filters, Plus, Ø 6,73 mm
    613-0692
    58
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS - 1 090,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Flitry Safe-Cone, Plus, Ø 5,33 mm
    Flitry Safe-Cone, Plus, Ø 5,33 mm
    613-4074
    57
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS - 1 090,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Flitry Safe-Cone, Plus, Ø 3,15 mm
    Flitry Safe-Cone, Plus, Ø 3,15 mm
    613-0693
    56
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS - 1 090,00 Kč