Orders LinkContactUsLinkComponent
Tempering beakers
Tempering beakers
, 2000 ml, , 210 mm, 135 mm
Katalogové číslo 462-1103
Dodavatel:   KGW
Tempering beakers
Katalogové číslo 462-1103
Dodavatel:  KGW
Tempering beakers
Tempering beakers
, 2000 ml, , 210 mm, 135 mm
Přejít na:
Price
9 040,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Coolant ram pressure max. 0,5 bar
  • High thermal resistance
  • Very good chemical resistance
For tempering of liquids. The tempering medium is pumped round the double walled casing with the aid of a thermostat.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    135 mm
  • Kapacita:
    2000 ml
  • Výška:
    210 mm