Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrical sandbaths, LHG
Electrical sandbaths, LHG
008, 2850 W, 360×510 mm, ST 82*
Katalogové číslo 453-2212
Dodavatel:   GESTIGKEIT HARRY
Electrical sandbaths, LHG
Katalogové číslo 453-2212
Dodavatel:  GESTIGKEIT HARRY
Electrical sandbaths, LHG
Electrical sandbaths, LHG
008, 2850 W, 360×510 mm, ST 82*
Price
39 850,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Aluminium alloy plate, stainless steel housing with variable temperature control.
  • Robust construction for continuous performance
  • Even temperature is guaranteed over the entire heating surface
Sealed stainless steel frame with a usable height of 50 mm. The sand lays directly in contact with the hotplate. Four adjustable feet ensure extra stability.
Upozornení: With thermostatic regulator.
Specifikace
  • Tepelný výkon:
    2850 W
  • Sekvence:
    008
  • Plocha destičky:
    360×510 mm
  • Typ:
    ST 82*
  • Hmotnost:
    21 kg
  • Cat. No.:
    453-2212
  • Výkon:
    2850 W
  • Š×H×V:
    364×514×220 mm
  • Model:
    ST 82
  • Rozsah teplot:
    50…300 °C
  • Š×H×V lázně:
    360×510×50 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Tepelný výkon
    Dostupnost
    Price
  • Sand bath filling, fire-dried quartz sand, grain size 0,1 - 0,4 mm
    Sand bath filling, fire-dried quartz sand, grain size 0,1 - 0,4 mm
    453-2232
    011
    4000 W
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 4 kg - 358,00 Kč