Hotplates
13, 350×500 mm, 50...300 °C, 2850 W, Hotplate, HT 22, aluminium alloy plate , 364×514×170 mm
Katalogové číslo 453-2125
Dodavatel: GESTIGKEIT HARRY
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
GESTHD1_TDS_EN GESTHD3-230_TDS_EN GESTHD3-400_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Vytápěný prostor:350×500 mm
- Tepelný výkon:2850 W
- Tepl.:50...300 °C
- Sekvence:13
- Š×H×V:364×514×170 mm
- Typ:Hotplate, HT 22, aluminium alloy plate