Orders LinkContactUsLinkComponent
Scoops
160 ml, 210 mm
Katalogové číslo 231-0303
Dodavatel:   SCHROEDER WILESCO
Scoops
Katalogové číslo 231-0303
Dodavatel:  SCHROEDER WILESCO
Scoops
Scoops
160 ml, 210 mm
Přejít na:
Price
133,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Aluminium, smooth. For collecting or measuring powders, granulates or pastes.
  • Good chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Light, robust and easy to use
Specifikace
  • Kapacita:
    160 ml
  • Délka:
    210 mm