Orders LinkContactUsLinkComponent
Connectors, PP
Connectors, PP
10, Connector, straight, female luer lock/tubing nipple, 4,0 mm
Katalogové číslo 229-0528
Dodavatel:   PIEPER FILTER
Connectors, PP
Katalogové číslo 229-0528
Dodavatel:  PIEPER FILTER
Connectors, PP
Connectors, PP
10, Connector, straight, female luer lock/tubing nipple, 4,0 mm
Přejít na:
Price
643,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Connectors, made of PP, natural.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifikace
  • Hadice int.Ø:
    4,0 mm
  • Popis:
    Connector, straight, female luer lock/tubing nipple
  • Sekvence:
    10