Wire baskets
540×255×60 mm
Katalogové číslo 216-7452
Dodavatel: HUPFER METALLWERKE
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel.
- Two flip handles
- Base frame is stackable
- Excellent thermal and chemical resistance
Wire steriliser strainer basket.
Documents
HUPF7500053_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Š×H×V:540×255×60 mm