Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets
Wire baskets
04, 140×140×140 mm
Katalogové číslo 215-7414
Dodavatel:   HUPFER METALLWERKE
Wire baskets
Katalogové číslo 215-7414
Dodavatel:  HUPFER METALLWERKE
Wire baskets
Wire baskets
04, 140×140×140 mm
Přejít na:
Price
5 030,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Spot welded mesh 8×8×1 mm
  • Electrolytically polished
  • Reinforced edges
These baskets can be used for transport, storage, cleaning and sterilisation of laboratory utensils.
Specifikace
  • Sekvence:
    04
  • Š×H×V:
    140×140×140 mm