Bottle Carriers
06, Stříbrná, 10×1000 ml bottles, 110×110 mm
Katalogové číslo 215-0165
Dodavatel: HUPFER METALLWERKE
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel or steel, coated.
- Four non slip feet
- Sturdy carrying handle
- Good chemical and temperature resistance
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Colour: Silver/white
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Určeno pro:10×1000 ml bottles
- Barva:Stříbrná
- Sekvence:06
- Velikost přihrádky:110×110 mm