Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottle Carriers
Bottle Carriers
01, Stříbrná, 4×500 ml bottles, 90×90 mm
Katalogové číslo 215-0160
Dodavatel:   HUPFER METALLWERKE
Bottle Carriers
Katalogové číslo 215-0160
Dodavatel:  HUPFER METALLWERKE
Bottle Carriers
Bottle Carriers
01, Stříbrná, 4×500 ml bottles, 90×90 mm
Přejít na:
Price
6 120,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel or steel, coated.
  • Four non slip feet
  • Sturdy carrying handle
  • Good chemical and temperature resistance
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Colour: Silver/white
Documents
Specifikace
  • Určeno pro:
    4×500 ml bottles
  • Barva:
    Stříbrná
  • Sekvence:
    01
  • Velikost přihrádky:
    90×90 mm