Bottle Carriers
07, Bílá, 4×500 ml bottles, 90×90 mm
Katalogové číslo 215-0150
Dodavatel: HUPFER METALLWERKE
Přejít na:
Product Details & Documents
Stainless steel or steel, coated.
- Four non slip feet
- Sturdy carrying handle
- Good chemical and temperature resistance
These bottle carriers are suitable for transporting and storing bottles.
Colour: Silver/white
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Určeno pro:4×500 ml bottles
- Barva:Bílá
- Sekvence:07
- Velikost přihrádky:90×90 mm