Orders LinkContactUsLinkComponent
Stools, mobile, metal
Stools, mobile, metal
Kick stool, metal, Světle šedá, 440 mm, 295/435 mm, 5,7 kg
Katalogové číslo 139-1187
Dodavatel:   WEDO WERNER DORSCH
Stools, mobile, metal
Katalogové číslo 139-1187
Dodavatel:  WEDO WERNER DORSCH
Stools, mobile, metal
Stools, mobile, metal
Kick stool, metal, Světle šedá, 440 mm, 295/435 mm, 5,7 kg
Přejít na:
Price
3 600,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Manufactured from strong powder coated steel and mounted on three castors allowing complete mobility. When in use the castors retract, providing a secure platform.
  • Non slip rubber mats, lead- and cadmium-free lacquer
  • TÜV GS approved, supports up to 150 kg
  • Snap-lock assembly, no tools required
EN 14183 (DIN 4569)
Certifications: EN 14183 (DIN 4569).
Specifikace
  • Barva:
    Světle šedá
  • Popis:
    Kick stool, metal
  • Výška:
    440 mm
  • Hmotnost:
    5,7 kg
  • Ø horní části / Ø dna (mm):
    295/435 mm