Orders LinkContactUsLinkComponent
Drying flasks
Drying flasks
500 ml, 29/32 NS
Katalogové číslo 531-1981
Dodavatel:   BUCHI
Drying flasks
Katalogové číslo 531-1981
Dodavatel:  BUCHI
Drying flasks
Drying flasks
500 ml, 29/32 NS
Přejít na:
Price
3 820,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Made of Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For rotary evaporators Rotavapor R-210/215. Pear shape with NS 29/32 neck. Glassware A, V, C.
Specifikace
  • Velikost objímky:
    29/32 NS
  • Kapacita:
    500 ml