Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, bends
Adapters, bends
29/32 NS
Katalogové číslo 271-2203
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Adapters, bends
Katalogové číslo 271-2203
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Adapters, bends
Adapters, bends
29/32 NS
Přejít na:
Price
1 110,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Inclined at an angle of 90°. With 2 standard ground cones.
Documents
Specifikace
  • Rozměry zábrusu:
    29/32 NS