Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters
Multiple adapters
29/32 NS, 29/32 NS
Katalogové číslo 201-2217
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Multiple adapters
Katalogové číslo 201-2217
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Multiple adapters
Multiple adapters
29/32 NS, 29/32 NS
Přejít na:
Price
1 170,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With one standard ground NS14/23 or NS 29/32 socket and two standard ground NS 14/23 or NS 29/32 cons. Side neck descending angle of 75°.
Documents
Specifikace
  • Rozměry zábrusu:
    29/32 NS
  • Velikost objímky:
    29/32 NS