Orders LinkContactUsLinkComponent
Multiple adapters
01, 14/23 NS, 14/23 NS
  271-2211
Multiple adapters
  271-2211
Multiple adapters
Multiple adapters
01, 14/23 NS, 14/23 NS
839,00 Kč
1 * 1 KS
DURAN® Borosilikátové sklo 3.3
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Vysoká teplotní odolnost
  • Minimální tepelná roztažnost poskytuje relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
Se dvěma standardními zemnícími zásuvkami 29/32 a jedním standardním zemnicím 29/32 kuželem. Boční krk skloněný nahoru pod úhlem 105°.
  • Rozměry zábrusu:
    14/23 NS
  • Velikost objímky:
    14/23 NS
  • Sekvence:
    01