Orders LinkContactUsLinkComponent
Conical separating funnels
Conical separating funnels
50 ml, 19/26 NS, -
Katalogové číslo 527-1136
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Conical separating funnels
Katalogové číslo 527-1136
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Conical separating funnels
Conical separating funnels
50 ml, 19/26 NS, -
Přejít na:
Price
1 720,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, with NS-PE stopper.
With socket and plain stem. Available with interchangeable solid glass key or alternatively PTFE key for grease-free performance. Both with or without graduations.
Specifikace
  • Velikost objímky:
    19/26 NS
  • Kapacita:
    50 ml
  • Dělení:
    -