Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, glass, cone/screwthread
Adapters, glass, cone/screwthread
06, , , 19/26 NS, GL 18, 7,5 - 9,0 mm,
Katalogové číslo 201-2116
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Adapters, glass, cone/screwthread
Katalogové číslo 201-2116
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Adapters, glass, cone/screwthread
Adapters, glass, cone/screwthread
06, , , 19/26 NS, GL 18, 7,5 - 9,0 mm,
Přejít na:
Price
689,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Screw thread adapters, with screw-cap with aperture and silicone sealing ring with PTFE washers.
Documents
Specifikace
  • Rozměry zábrusu:
    19/26 NS
  • Závit:
    GL 18
  • Vnějš. Ø zkumavky:
    7,5 - 9,0 mm
  • Sekvence:
    06