Orders LinkContactUsLinkComponent
Attachable screw thread tubes
Attachable screw thread tubes
03, GL 25, 22 mm, 100 mm
Katalogové číslo 201-1606
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Attachable screw thread tubes
Katalogové číslo 201-1606
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Attachable screw thread tubes
Attachable screw thread tubes
03, GL 25, 22 mm, 100 mm
Přejít na:
Price
117,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
DIN screw thread GL.
Documents
Specifikace
  • Závit:
    GL 25
  • Vnějš. Ø zkumavky:
    22 mm
  • Sekvence:
    03
  • Celková délka:
    100 mm