Orders LinkContactUsLinkComponent
Cables for Electrodes
Cables for Electrodes
28, Plug cable combination, VP 6-19/05 (VP 6-pole electrode socket, 5 m cable KA 19 (2 coaxial and 3 cords) upto 130 °C, free end), 5 m
Katalogové číslo 662-2258
Dodavatel:   SI Analytics
Cables for Electrodes
Katalogové číslo 662-2258
Dodavatel:  SI Analytics
Cables for Electrodes
Cables for Electrodes
28, Plug cable combination, VP 6-19/05 (VP 6-pole electrode socket, 5 m cable KA 19 (2 coaxial and 3 cords) upto 130 °C, free end), 5 m
Přejít na:
Price
8 160,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Popis:
    Plug cable combination, VP 6-19/05 (VP 6-pole electrode socket, 5 m cable KA 19 (2 coaxial and 3 cords) upto 130 °C, free end)
  • Délka:
    5 m
  • Sekvence:
    28