Orders LinkContactUsLinkComponent
Cables for Electrodes
Cables for Electrodes
18, Plug cable combination, K 10 X HT (coaxial electrode plug, 10 m coaxial cable, 135 °C, free end), 10 m
Katalogové číslo 662-2206
Dodavatel:   SI Analytics
Cables for Electrodes
Katalogové číslo 662-2206
Dodavatel:  SI Analytics
Cables for Electrodes
Cables for Electrodes
18, Plug cable combination, K 10 X HT (coaxial electrode plug, 10 m coaxial cable, 135 °C, free end), 10 m
Přejít na:
Price
5 550,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Popis:
    Plug cable combination, K 10 X HT (coaxial electrode plug, 10 m coaxial cable, 135 °C, free end)
  • Délka:
    10 m
  • Sekvence:
    18