Orders LinkContactUsLinkComponent
Cables for Electrodes
Cables for Electrodes
09, Plug cable combination, A 1 BNC (DIN instrument plug, 1 m coaxial cable, BNC instrument plug), 1 m
Katalogové číslo 662-2204
Dodavatel:   SI Analytics
Cables for Electrodes
Katalogové číslo 662-2204
Dodavatel:  SI Analytics
Cables for Electrodes
Cables for Electrodes
09, Plug cable combination, A 1 BNC (DIN instrument plug, 1 m coaxial cable, BNC instrument plug), 1 m
Přejít na:
Price
2 280,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Popis:
    Plug cable combination, A 1 BNC (DIN instrument plug, 1 m coaxial cable, BNC instrument plug)
  • Délka:
    1 m
  • Sekvence:
    09