Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrode Cables
Electrode Cables
02, DIN connector for Schott, WTW pH meters, 1 m
Katalogové číslo 662-0102
Dodavatel:   SI Analytics
Electrode Cables
Katalogové číslo 662-0102
Dodavatel:  SI Analytics
Electrode Cables
Electrode Cables
02, DIN connector for Schott, WTW pH meters, 1 m
Přejít na:
Price
2 010,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Electrode cables with a range of connectors to fit most pH meters.
Specifikace
  • Popis:
    DIN connector for Schott, WTW pH meters
  • Délka:
    1 m
  • Sekvence:
    02