Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrode Cables
01, Without connector (free end) for custom installation, 1 m
Katalogové číslo 662-6118
Dodavatel:   SI Analytics
Electrode Cables
Katalogové číslo 662-6118
Dodavatel:  SI Analytics
Electrode Cables
Electrode Cables
01, Without connector (free end) for custom installation, 1 m
Přejít na:
Price
1 280,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Without connector (free end) for custom installation
  • Délka:
    1 m
  • Sekvence:
    01