Orders LinkContactUsLinkComponent
Electrode Cables
Electrode Cables
19, S-connector, socket for cable extension, 1 m
Katalogové číslo SCOI285121616
Dodavatel:   SI Analytics
Electrode Cables
Katalogové číslo SCOI285121616
Dodavatel:  SI Analytics
Electrode Cables
Electrode Cables
19, S-connector, socket for cable extension, 1 m
Přejít na:
Price
2 640,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Electrode cables with a range of connectors to fit most pH meters.
Specifikace
  • Popis:
    S-connector, socket for cable extension
  • Délka:
    1 m
  • Sekvence:
    19