Process pH combination electrodes
18, pH combination electrode, with sphere membrane, L 9180, 0 - 12, −30...+80 °C, Sklo, L 200, Ground joint, 12×120 mm, Screw plug head
Katalogové číslo SCOI285118166
Dodavatel: SI Analytics
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Připojení:Screw plug head
- Ø×D:12×120 mm
- Type:L 9180
- Popis:pH combination electrode, with sphere membrane
- Materiál:Sklo
- Sekvence:18
- Diafragma:Ground joint
- Elektrolyt:L 200
- Tepl.:−30...+80 °C
- pH:0 - 12